Merck
125210
Sigma-Aldrich
3-Chloroquinuclidine hydrochloride
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12ClN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
236-239 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cl.ClC1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H12ClN.ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;/h6-7H,1-5H2;1H
Klucz InChI
OOMINTVSHDCDRK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 3-chlorochinuklidyny został użyty do wyznaczenia stałych równowagi w D2Odla tworzenia imin/jonówiminowych z addycji estru metylowego glicyny do acetonu oraz z addycji glicyny do fenyloglioksylanu za pomocą analizy 1H-NMR[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juan Crugeiras et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(6), 2041-2050 (2008-01-18)
Equilibrium constants in D2O were determined by 1H NMR analyses for formation of imines/iminium ions from addition of glycine methyl ester to acetone and from addition of glycine to phenylglyoxylate. First-order rate constants, also determined by 1H NMR, are reported