Merck
Q1905
Sigma-Aldrich
3-Quinuclidone hydrochloride
97%
Synonim(y):
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one hydrochloride
Wybierz wielkość
25 G
556,00 zł
100 G
1880,00 zł
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
556,00 zł
100 G
1880,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.63
Beilstein:
3695039
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.O=C1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
Klucz InChI
RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antonio Zandona et al.
Archives of toxicology, 94(9), 3157-3171 (2020-06-26)
A library of 14 mono-oxime quinuclidinium-based compounds with alkyl or benzyl substituent were synthesized and characterized in vitro as potential antidotes for organophosphorus compounds (OP) poisoning treatment. We evaluated their potency for reversible inhibition and reactivation of OP inhibited human