Merck
592161
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(C(CH3)3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
62-66 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(Br)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H21Br/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9H,1-6H3
Klucz InChI
BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Peter C Ho et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(15), 4879-4886 (2019-03-21)
Pt(ii) and Rh(iii) readily form complexes with 3-methyl-5-aryl-1,2-tellurazole 2-oxides (L = (3-Me-5-Ar-1,2-C3HTe(NO)). The aryl group is either phenyl or 3,5-di-tert-butylphenyl, the latter case being a new derivative with enhanced solubility. The compound [Pt(3-Me-5-(3,5-tBu2C6H3)-1,2-C3HTe(NO))4](BF4)2 crystallizes in the P21/C space group featuring