Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 136,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł 327,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-505-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
231-232 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
SMILES string
Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
InChI key
OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form solid | form powder | form - |
| bp 231-232 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| mp 44-47 °C (lit.) | mp 268-272 °C (dec.) (lit.) | mp 273-274 °C (dec.) (lit.) | mp 148-151 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?