Przejdź do
121967
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
99%
Synonim(y):
2,2-Dimethoxyethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
759,00 zł
569,25 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-026-5
Beilstein/REAXYS Number:
741868
MDL number:
Assay:
99%
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
135-139 °C/95 mmHg (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acetal, amine, ether
SMILES string
COC(CN)OC
InChI
1S/C4H11NO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI key
QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
General description
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal reacts with sulfone, followed by hydrolysis and reductive amination by adding desired piperazine derivative to yield piperazine derivatives of 2-furanyl[1,2,4]triazolo[1,5-a][1,3,5]triazine.
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal is used as a building block for the synthesis of various acylated and sufonylated oxyenamides.
Application
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal was used in a study to develop a fluorescent substrate for aldehyde dehydrogenase. It was used in preparation of chitosan-dendrimer hybrids having various functional groups such as carboxyl, ester and poly(ethylene glycol). It was used in an efficient 3-step synthesis of a bicyclic proline analog from L-ascorbic acid and in 3-component reaction catalyzed by MgClO4 leading to α-aminophosphonates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
142778A37200385395
description
99%
description
95%
description
98%
description
95%
assay
99%
assay
95%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
135-139 °C/95 mmHg (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
bp
64 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
n20/D 1.400 (lit.)
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
n20/D 1.367 (lit.)
functional group
ether, acetal
functional group
amine, ether
functional group
ether, amine
functional group
ether, acetal
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?