Przejdź do
C19406
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
98%
Synonim(y):
2-Chloro-1,1-dimethoxyethane, Dimethyl chloroacetal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
186,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
245,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-624-0
Beilstein/REAXYS Number:
1733700
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acetal, ether
SMILES string
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D5420610906A902
assay
98%
assay
≥95.0%
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
bp
102 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
84.2 °F - closed cup
flash_point_c
29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)