Przejdź do
10906
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
CADMA, 2-Chloro-1,1-dimethoxyethane, Dimethyl chloroacetal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
425,25 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4170,00 zł
210 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-624-0
Beilstein/REAXYS Number:
1733700
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
425,25 zł
Cena katalogowa567,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal is a clear, colorless liquid. It reacts with hydroxythiol to form hydroxy acetal.
Application
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal can be used as a reactant to synthesize:
  • 2-(chloromethyl)-4,7-dethyl-1,3-dioxepane
  • 2-(chloromethyl)-5,6-benzo-1,3-dioxepane
  • ketene dimethyl acetal
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal was used to investigate the enzymes used for activation and transformation of vinyl chloride. It was also used for introducing O-(2,2-dimethoxyethyl) groups into amylose, dextran, and a linear (1→3)-β-D-glucan. Chloroacetaldehyde dimethyl acetal was utilised in the synthesis of ethoxyacetylide.
Other Notes
prices for bulk quantities on request
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C19406D5420647676
description
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
description
98%
description
≥95.0%
description
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
≥95.0%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.860 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.354
bp
128-130 °C (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
bp
-
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)