Przejdź do
A37200
Aminoacetaldehyde diethyl acetal
98%
Synonim(y):
2,2-Diethoxyethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
285,75 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-439-4
Beilstein/REAXYS Number:
506067
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
285,75 zł
Cena katalogowa381,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
CCOC(CN)OCC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5,7H2,1-2H3
InChI key
HJKLEAOXCZIMPI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
121967M75209588113
description
98%
description
99%
description
98%
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
assay
98%
assay
99%
assay
98%
assay
≥98% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
bp
162-163 °C (lit.)
bp
135-139 °C/95 mmHg (lit.)
bp
230 °C/753 mmHg (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.832 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)