Merck
D69300
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
≥97%
Wybierz wielkość
5 G
224,70 zł
25 G
1430,00 zł
224,70 zł
Cena katalogowa321,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
224,70 zł
25 G
1430,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HCl2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.98
Beilstein:
162029
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
224,70 zł
Cena katalogowa321,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
crystals
mp
100-103 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)4(6)8-1-7-3/h1H
Klucz InChI
HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)