Merck
119261
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)tetracarbonylmolybdenum(0)
95%
Synonim(y):
(Norbornadiene)tetracarbonylmolybdenum, Bicyclo[2.2.1]heptadienemolybdenum tetracarbonyl, Tetracarbonyl(2,5-norbornadiene)molybdenum
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8MoO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
79-81 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1C2C=CC1C=C2
InChI
1S/C7H8.4CO.Mo/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;4*1-2;/h1-4,6-7H,5H2;;;;;
Klucz InChI
UZHYHBPCAGKHGZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
The product may be used to modify multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) paste electrode with tetracarbonylmolybdenum for the determination of Cu(II) by square wave anodic stripping voltammetry.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Square wave anodic stripping voltammetry of copper (II) at a MWCNT paste electrode modified with a tetracarbonylmolybdenum (0) nanocomposite.
Saidin MI, et al.
Microchimica Acta, 183.4, 1441-1448 (2016)
Unusual coordination of tetrylenes to molybdenum carbonyl fragments.
Lips F, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50.42, 5561-5564 (2014)