Przejdź do
117609
Cyclopentadienylmolybdenum(II) tricarbonyl, dimer
98%
Synonim(y):
Cyclopentadienyltricarbonylmolybdenum dimer, Hexacarbonylbis(η5 -cyclopentadienyl)dimolybdenum(I), Hexacarbonylbis(cyclopentadienyl)dimolybdenum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
241,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10Mo2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.13
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
235-156-0
MDL number:
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: molybdenum, reagent type: inorganic catalyst
mp
222 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Mo][Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.6CO.2Mo/c2*1-2-4-5-3-1;6*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;;;
InChI key
XCUPBPUEWLTPMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Group 6 Carbonyl Complexes of N, O, P-ligands: Reviews the use of cyclopentadienyl molybdenum(II) dicarbonyl and tricarbonyl complexes as precursors for catalysts in olefin epoxidation. (SM Bruno, AA Valente, IS Gonçalves, 2023).
  • Monitoring Equilibrium Reaction Dynamics of a Nearly Barrierless Molecular Rotor: Describes using cyclopentadienylmolybdenum tricarbonyl dimer in ultrafast vibrational echo experiments to observe dynamic processes in barrierless molecular rotors. (IA Nilsen, DG Osborne, AM White, JM Anna, 2014).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
373729GF69883330GF86721879
Molybdenum foil, 2m coil, thickness 0.04mm, coil width 0.7mm, annealed, 99.9%
GF69883330
Molybdenum
Molybdenum foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.009mm, 99.9%
GF86721879
Molybdenum
description
98%
description
97%
description
foil, 2m coil, thickness 0.04mm, coil width 0.7mm, annealed, 99.9%
description
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.009mm, 99.9%
form
solid
form
powder or crystals
form
foil
form
foil
assay
98%
assay
97%
assay
99.9%
assay
≥99.9%
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: molybdenum
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: molybdenum
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)