Przejdź do
74740
1-Octadecene
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
α-Octadecene, AlphaPlus 1-Octadecene, Neodene 18
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
670,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.48
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-012-9
Beilstein/REAXYS Number:
1761067
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
0.71 (vs air)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
482 °F
refractive index
n20/D 1.444 (lit.), n20/D 1.445
bp
314.4 +/- 5.0 °C/760 mmHg (lit.), 179 °C/15 mmHg (lit.), 314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
InChI key
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
The copolymerization of ethylene and 1-octadecene using a bridged metallocene has been studied. Monolayers of 1-octadecene were attached on a hydrogen-terminated (111) silicon surface via free-radical reaction.
Application
1-Octadecene may be used in the preparation of monodisperse CuPd alloy nanoparticles (NPs). It may be used in the synthesis of magnetite nanocrystals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74738CRM78295O806
description
≥95.0% (GC)
description
analytical standard, ≥99.0% (GC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
technical grade, 90%
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
90%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
-
mp
14-16 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.), n20/D 1.445
refractive index
n20/D 1.445, n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octadecene
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
300.2 °F - closed cup
flash_point_c
149.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)