Merck
BCR342
Benzo[a]fluorenone
BCR®, certified reference material
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1960212
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ccccc2-c3ccc4ccccc4c13
InChI
1S/C17H10O/c18-17-15-8-4-3-7-13(15)14-10-9-11-5-1-2-6-12(11)16(14)17/h1-10H
InChI key
RNICURKFVSAHLQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR342
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c