Merck
116327
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylpyridine
98%
Synonim(y):
2-Chloro-4-picoline
Wybierz wielkość
5 ML
196,00 zł
25 ML
485,00 zł
196,00 zł
Cena katalogowa280,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
196,00 zł
25 ML
485,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
196,00 zł
Cena katalogowa280,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
gęstość
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
MZVSTDHRRYQFGI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-chloro-4-metylopirydyna (2-chloro-4-pikolina) reaguje z kwasem 3,5-bis(trifluorometylo)fenyloboronowym, tworząc 2-(3,5-bis(trifluorometylo)fenylo)-4-metylopirydynę w katalizowanej palladem reakcji sprzęgania krzyżowego[1].
2-chloro-4-pikolina (2-chloro-4-metylopirydyna) została użyta do określenia zasadowości w fazie gazowej kilku stosunkowo małych cząsteczek organicznych, które są używane w MALDI[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barylyuk K, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(5), 1962-1969 (2012)
Ionkin AS, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 692(22), 4809-4827 (2007)