Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 849,00 zł |
Informacje o tej pozycji
244,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder
clarity of soln
passes test
technique(s)
titration: suitable
solubility
water: 0.77 g/L at 100 °C
λmax
360 nm, 557 nm (2nd)
ε (extinction coefficient)
≥10000 at 288-294 nm in H2O, ≥55000 at 555-561 nm in H2O, ≥7000 at 357-363 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChI key
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Phenol Red has been used for the preparation of phenol red gavage meal for measurement of gastric emptying in rats.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent | description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description 0.5%, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description ACS reagent, Dye content 90 % |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) titration: suitable |
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| form powder | form powder | form liquid | form powder or crystals |
| solubility water: 0.77 g/L at 100 °C | solubility 1 M NaOH: 1 mg/mL | solubility - | solubility - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol Red
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?