113832
3,5-Diaminobenzoic acid dihydrochloride
99%
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1cc(N)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5;;/h1-3H,8-9H2,(H,10,11);2*1H
Klucz InChI
IGPLRBRBTUNCRT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3