Przejdź do
411523
3,5-Dibromobenzoic acid
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.91
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1940691
Assay:
95%
537,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
mp
218-220 °C (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
3,5-Dibromobenzoic acid is 3,5-dibromo-substituted benzoic acid.
Application
3,5-Dibromobenzoic acid may be used for the following syntheses:
  • (+)-menthyl 3,5-dibromobenzoate
  • di-tert-butyl 4-[2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl]-4-(3,5-dibromobenzamido)heptanedioate
  • (L)-methyl 2-(3,5-dibromobenzamido)-3-phenylpropanoate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
232882137677SMB00131
description
95%
description
98%
description
97%
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
95%
assay
98%
assay
97%
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
218-220 °C (lit.)
mp
142-143 °C (lit.)
mp
147-150 °C (lit.)
mp
-
functional group
bromo, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, fluoro
functional group
carboxylic acid, bromo
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)