112747
N-Acetylsulfanilyl chloride
98%
Synonim(y):
4-Acetamidobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
142-145 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges