Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 433,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
433,00 zł
vapor density
4.65 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
assay
≥99.95%
form
solid
autoignition temp.
1004 °F
purified by
sublimation
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description zone-refined, purified by sublimation, ≥99.95% | description purified by sublimation, ≥99.9% | description puriss. p.a., ≥99.5% (CHN) | description for synthesis |
| assay ≥99.95% | assay ≥99.9% | assay ≥99.5% (CHN) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| bp 304 °C (lit.) | bp 304 °C (lit.) | bp 304 °C (lit.) | bp 304 °C/1013 hPa |
| mp 113-115 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) | mp 113-115 °C | mp 115 °C |
| functional group amide | functional group amide | functional group amide | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetanilide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
321.8 °F - closed cup
flash_point_c
161 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?