Merck
111058
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-heptene
97%
Synonim(y):
2-Metylo-1-hepten
Wybierz wielkość
5 G
908,00 zł
908,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
908,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Beilstein:
1733419
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
908,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
38 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
117-120 °C (lit.)
gęstość
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC(C)=C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h2,4-7H2,1,3H3
Klucz InChI
RCBGGJURENJHKV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Metylo-1-hepten został użyty do badania epoksydacji olefin za pomocą H2O2; gdzie ciecz jonowa (np. heksafluorofosforan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy) była aktywatorem, a polioksometalan Keggina [bmim]3PW12O40 był katalizatorem[1].
Informacje prawne
Produkt firmy Rieke Metals, Inc.
Rieke jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Rieke Metals, Inc.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Liu L, et al.
New. J. Chem., 32(2), 283-289 (2008)