Merck
111627
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-hexene
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.19
Beilstein:
1732738
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
gęstość
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(C)=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-5-6-7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Klucz InChI
IRUDSQHLKGNCGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-metylo-1-heksen jest mniej reaktywną olefiną, która jest hydroformylowana w obecności katalizatorów rodowych modyfikowanych fosfiną. Epoksydacja 2-metylo-1-heksenu jest katalizowana przez ludzkie i szczurze enzymy P450.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
17.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
C Chiappe et al.
Chemical research in toxicology, 11(12), 1487-1493 (1998-12-22)
The epoxidation of 1-hexene (1a) and 2-methyl-1-hexene (1b), two hydrocarbons present in the ambient air as pollutants, is catalyzed by some human and rat P450 enzymes. The enantioselectivities of these processes, when the reactions were carried out using rat and
Hydroformylation of less reactive olefins with modified rhodium catalysts.
Van Leeuwen PWNM and Roobeek CF.
Journal of Organometallic Chemistry, 258(3), 343-350 (1983)
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an