Przejdź do
101370
2-Methyl-1-undecene
97%
Synonim(y):
1-Methyl-1-nonylethylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
523,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-394-9
Beilstein/REAXYS Number:
1739514
MDL number:
Assay:
97%
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
density
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCC(C)=C
InChI
1S/C12H24/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h2,4-11H2,1,3H3
InChI key
SJVKHZYVCVKEGM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
466921130036N29600
description
97%
description
97%
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)