Merck
110043
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride
≥99%
Synonim(y):
Acetanhydryd, Bezwodnik acetylowy, Bezwodnik etanowy, Bezwodnik kwasu octowego, Octan acetylu
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Beilstein:
385737
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
629 °F
granice wybuchowości
10.3 %
dostępność
available only in EU
współczynnik refrakcji
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: slightly soluble
gęstość
1.08 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Klucz InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 4-4 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 51-51 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 7-7 (1994)
Maciej Podgórski
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 27(8), 748-754 (2011-04-26)
In this study acetyloxypropylene dimethacrylate was synthesized and proposed as an alternative monomer for triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA) in dental mixtures. The monomer was prepared by the reaction of glycerol dimethacrylate with acetic anhydride. The exchange reaction was carried out in
Lakshmi Pillai-Kastoori et al.
PLoS genetics, 10(7), e1004491-e1004491 (2014-07-11)
Ocular coloboma is a sight-threatening malformation caused by failure of the choroid fissure to close during morphogenesis of the eye, and is frequently associated with additional anomalies, including microphthalmia and cataracts. Although Hedgehog signaling is known to play a critical