Kluczowe dokumenty
108383
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
99%
Synonim(y):
Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
70-75 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acetal
ether
ciąg SMILES
COC(CC(OC)OC)OC
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?