The physical form of this product is not a tested specification. However, there is no indication that this item is a granulated material.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 415,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.15
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-985-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
415,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.7-1.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
235 °C
bulk density
210 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O2S/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI key
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne; obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wartość pH (1 %; woda): 1,7 - 1,9
Straty podczas suszenia (20 mbar, 60 °C): ≤ 1
Przydatność jako odczynnik (dla kwasu sorbowego): przechodzi pomyślnie test
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wartość pH (1 %; woda): 1,7 - 1,9
Straty podczas suszenia (20 mbar, 60 °C): ≤ 1
Przydatność jako odczynnik (dla kwasu sorbowego): przechodzi pomyślnie test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 2-tiobarbiturowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this product is Granular form?