Merck
404888
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-phenylindole
99%
Synonim(y):
NSC 63793
Wybierz wielkość
10 G
177,00 zł
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
177,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
98-100 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Cn1c(cc2ccccc12)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N/c1-16-14-10-6-5-9-13(14)11-15(16)12-7-3-2-4-8-12/h2-11H,1H3
Klucz InChI
SFWZZSXCWQTORH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano reakcję 1-metylo-2-fenyloindolu z dwutlenkiem azotu lub kwasem azotawym (NaNO2-CH3COOH) w benzenie.[1] Stwierdzono, że 1-metylo-2-fenyloindol reaguje z aldehydem malonowym (MDA) i 4-hydroksyalkenalami, tworząc stabilny chromofor o intensywnej maksymalnej absorbancji przy 586 nm.[2]
Zastosowanie
1-Metylo-2-fenyloindol może być stosowany w następujących badaniach:
  • Ocena peroksydacji lipidów u larw trzeciego stadium rozwojowego transgenicznej Drosophila melanogaster (hsp70-lacZ)Bg.[3]
  • Jako czynnik chromogenny do oznaczania produkcji dialdehydu malonowego (MDA).[4]
  • Kolorymetryczny test peroksydacji lipidów.[2]
  • Synteza 1-metylo-2-fenylo-3-(1,3,4-tiadiazolo-2-yldiazenylo)-1H-indolu.[5]
  • Synteza 3-(5-etylo-1,3,4-tiadiazolo-2-yldiazenylo)-1-metylo-2-fenylo-1H-indolu.[6]
Reactant for preparation of:
  • Cyano indoles
  • Difluorohydroxy indoles
Reactant for:
  • Carboxylation of indoles
  • Allylation of indoles
  • Formylation of indoles
  • Nitrosylation of indoles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bread Leandro Gomes Cruz et al.
BMC cancer, 16, 58-58 (2016-02-06)
The occurrence of cancer during pregnancy merges two complex, poorly understood metabolic and hormonal conditions. This association can exacerbate the conditions of both the mother and the foetus. The branched-chain amino acid leucine enhances cellular activity, particularly by increasing protein
María Hernández-Trejo et al.
BMC immunology, 18(1), 3-3 (2017-01-08)
Oxidative damage present in obese/overweight mothers may lead to further oxidative stress conditions or inflammation in maternal and cord blood samples. Thirty-four pregnant women/newborn pairs were included in this study to assess the presence of oxidative stress biomarkers and their
D Gérard-Monnier et al.
Chemical research in toxicology, 11(10), 1176-1183 (1998-10-20)
Under acidic and mild-temperature conditions, 1-methyl-2-phenylindole was found to react with malondialdehyde (MDA) and 4-hydroxyalkenals to yield a stable chromophore with intense maximal absorbance at 586 nm. The use of methanesulfonic acid results in optimal yields of chromophore produced from
Abraham Said Arellano Buendía et al.
International journal of molecular sciences, 19(10) (2018-10-14)
Diabetic nephropathy (DN) is presently the primary cause of chronic kidney disease and end-stage renal disease (ESRD). It has been suggested that inflammation and oxidative stress, in addition to or in concert with the metabolic changes, plays an important role
Marcin Magierowski et al.
Journal of gastroenterology, 53(1), 52-63 (2017-02-27)
Aspirin exerts side effects within the gastrointestinal tract. Hydrogen sulfide (H Wistar rats with or without capsaicin-induced denervation of sensory neurons were pretreated with vehicle, CORM-2 (5 mg/kg intragastrically), or NaHS (5 mg/kg intragastrically) with or without capsazepine (5 mg/kg intragastrically) or N