Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 139,00 zł |
Informacje o tej pozycji
139,00 zł
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
General description
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M-012-1ML | 04061833976104 |