Merck
108073
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate
98%
Synonim(y):
8-Quinolinol hemisulfate, 8-Quinolinol sulfate (2:1) monohydrate
Wybierz wielkość
100 G
326,00 zł
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
326,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO · 0.5H2O4S · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
176-179 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
ciąg SMILES
[H]O[H].OS(O)(=O)=O.Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S.H2O/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
Klucz InChI
BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Jest potencjalnym ligandem miedzi i przetestowanym skutecznym inhibitorem proteasomu[1].
Uwaga dotycząca przygotowania
Półwodzian soli 8-hydroksychinoliny rozpuszcza się w wodzie w stężeniu 100 mg/ml, tworząc klarowny do lekko mętnego roztwór o barwie od żółtej do żółtopomarańczowej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenyon G Daniel et al.
Biochemical pharmacology, 67(6), 1139-1151 (2004-03-10)
Here we report that organic copper complexes can potently and selectively inhibit the chymotrypsin-like activity of the proteasome in vitro and in vivo. Several copper compounds, such as NCI-109268 and bis-8-hydroxyquinoline copper(II) [Cu(8-OHQ)(2)], can inhibit the chymotrypsin-like activity of purified