Przejdź do
550795
8-Hydroxyquinoline copper(II) salt
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
588,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu(C9H6NO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
588,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cu++].[O-]c1cccc2cccnc12.[O-]c3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2
InChI key
YXLXNENXOJSQEI-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10807338153H6878
description
98%
description
98%
description
≥98.0% (HPLC)
description
-
form
solid
form
-
form
powder
form
powder (or crystalline powder or flakes)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
176-179 °C (lit.)
mp
-
mp
72.5-74.0 °C
assay
98%
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. For 8-Hydroxyquinoline copper (II) salt, product no.: 550795, Assay of all lots is 98%, right?
    1 answer
    1. Yes, as per the listed product properties and the Product Specification Sheet, the purity for all lots will be a minimum of 98%.