Przejdź do
SML0468
Dorzolamide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(4S,6S)-4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, 4S,6S-Dorzolamide, L-671,152, MK-507
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -25 to -35°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,8-/m0/s1
InChI key
IAVUPMFITXYVAF-XPUUQOCRSA-N
Gene Information
human ... CA2(760)
Biochem/physiol Actions
Dorzolamide is a potent carbonic anhydrase II inhibitor with an IC50 value of 0.16 nM on human erythrocyte carbonic anhydrase II in vitro. It has been found to lower increased intraocular pressure in open-angle glaucoma and ocular hypertension.
Dorzolamide is a potent carbonic anhydrase II inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0283SML0493SML1290
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to brown
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)