Dokumenty
8.08230
Sigma-Aldrich
4-Toluenesulfonamide
for synthesis
Synonim(y):
4-Toluenesulfonamide, PTSA
About This Item
Wzór liniowy:
4-(CH3)C6H4SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
200-741-1
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
crystals
tw
220-222 °C/13 hPa
mp
136-138 °C
temp. przejścia
flash point 202 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 136 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
395.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
202 °C - closed cup