Merck
563579
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4CF3SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-596-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
175-180 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
InChI key
TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)