Merck
105155
Sigma-Aldrich
2-Amino-2′,5-dichlorobenzophenone
99%
Wybierz wielkość
10 G
148,00 zł
50 G
327,50 zł
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
148,00 zł
50 G
327,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Cl)COC6H4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
87-89 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble
grupa funkcyjna
chloro
ketone
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
Klucz InChI
KWZYIAJRFJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Amino-2′,5-dichlorobenzophenone can be synthesized from a precursor diazepine, Iorazepam[1].
Zastosowanie
2-Amino-2′,5-dichlorobenzophenone was used as electrophilic coupling spectrophotometric reagent to develop a new, fast and accurate spectrophotometric method for the determination of hexavalent chromium in environmental samples[2]. 2-Amino-2′,5-dichlorobenzophenone was used to study electroanalytical behaviour of mexazolam[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Electroanalytical study of a benzodiazepinooxazole: Mexazolam.
Iturbe A, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 345(6), 451-455 (1993)
Exploiting of the phenoxazine as first-ever use ligand in rapid spectrophotometric methods for the determination of chromium (VI) in environmental samples.
Galil MSA and Ra AO.
Analele Universitatii Ovidius din Constanta-Seria Chimie, 23(2), 180-186 (2012)
F Guan et al.
Journal of analytical toxicology, 23(1), 54-61 (1999-02-18)
Benzodiazepines are common drugs that cause intoxication. Benzodiazepines and their metabolites can be converted by hydrolysis in acid to the corresponding benzophenones, which are easier to be separated from matrices because of their hydrophobic properties. In this study, a new