Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
601,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
crystals
contains
1-3% ether as stabilizer
solubility
methylene chloride: 20 mg/mL, clear, colorless
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- To prepare amino esters by reacting with lactams followed by hydrolysis.
- In the preparation of substituted imidazolines from aziridines and nitriles via [3+2]-cycloaddition reaction.
- For the N-alkylation of a series of N-arylsulfonyl-α-amino acid methyl esters having variable substituents at 4th position of the sulfonamide aromatic ring.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (T) | assay - | assay 95% | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility methylene chloride: 20 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| form crystals | form - | form solid | form crystalline |
| contains 1-3% ether as stabilizer | contains - | contains - | contains - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 90520-100G | 04061833247013 |
| 90520-25G | 04061833247020 |