Przejdź do
211737
2-Amino-5-nitrobenzophenone
≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
680,00 zł
510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(NO2)C(O)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-207-9
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
166-168 °C (lit.)
functional group
ketone, nitro, phenyl
SMILES string
Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c14-12-7-6-10(15(17)18)8-11(12)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2
InChI key
PZPZDEIASIKHPY-UHFFFAOYSA-N
General description
FT-IR and Raman spectra of 2-amino-5-nitrobenzophenone (ANBP) has been reported.
Application
2-Amino-5-nitrobenzophenone was used in the synthesis of [5-(4-nitrophenyl)-2-furyl]acrylic acid substituted benzophenone (anti-malarial agent).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
338737544027247707
description
≥98%
description
97%
description
97%
description
≥99%
assay
≥98%
assay
97%
assay
97%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
solid
form
liquid
mp
166-168 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
mp
44-48 °C (lit.)
mp
-
functional group
phenyl, ketone, nitro
functional group
nitro, bromo
functional group
carboxylic acid
functional group
chloro, fluoro
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)