Kluczowe dokumenty
191353
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
99%
Wybierz wielkość
133,70 zł
Cena katalogowa191,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
133,70 zł
Cena katalogowa191,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
93-95 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
Klucz InChI
WPNMLCMTDCANOZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?