Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 135,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł 160,50 zł |
Informacje o tej pozycji
135,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
195-196 °C/17 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ReagentPlus®, 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 74-76 °C (lit.) | mp 47-51 °C (lit.) | mp 248-250 °C (lit.) | mp 137-140 °C (lit.) |
| form crystals | form flakes | form powder | form powder |
| bp 195-196 °C/17 mmHg (lit.) | bp 305 °C (lit.) | bp - | bp - |
| functional group ketone, phenyl | functional group ketone, phenyl | functional group carboxylic acid | functional group hydroxyl |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorobenzophenone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?