Merck
104914
Sigma-Aldrich
Dichloromethylvinylsilane
97%
Synonim(y):
Methylvinyldichlorosilane
Wybierz wielkość
100 G
231,00 zł
500 G
514,00 zł
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
231,00 zł
500 G
514,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHSi(CH3)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.07
Beilstein:
1740822
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](Cl)(Cl)C=C
InChI
1S/C3H6Cl2Si/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H2,2H3
Klucz InChI
YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dichlorometylowinylosilan reaguje z boranem dimetylosiarczku, tworząc organosililoboran, który następnie ulega amonolizie, tworząc polimer SiBCN[1].
Zastosowanie
Dichlorometylowinylosilan został użyty jako jednocząsteczkowy prekursor do osadzania cienkich warstw β-SiC i nanodrutów β-SiC metodą metaloorganicznego chemicznego osadzania z fazy gazowej na gołych podłożach Si 100 i Si 100 pokrytych Ni[2]. Dichlorometylosilan został użyty do syntezy i charakterystyki monomeru Tris(1-(dichloro(metylo)sililo)etylo)boranu[3].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
38.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
3.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Influence of the Precursor Cross-Linking Route on the Thermal Stability of Si- B- C- O Ceramics.
Ischenko V, et al.
Chemistry of Materials, 20(22), 7148-7156 (2008)
Synthesis and Structure Characterization of Amorphous SiBCN Ceramic Precursors.
Yajing L and Yue Z.
Rare Metals Materials and Engineering, 40, 234-237 (2011)
Growth of β-SiC nanowires and thin films by metalorganic chemical vapor deposition using dichloromethylvinylsilane.
Kang B-C, et al.
J. Vac. Sci. Technol. B, 23(4), 1722-1725 (2005)
H Yamakita et al.
Radioisotopes, 33(8), 513-518 (1984-08-01)
Poly(methylvinylsiloxane)-bonded silica gel was synthesized by condensation reaction between silica gel and the hydrolysis product of methylvinyldichlorosilane. Graft polymerization of styrene or indene onto poly(methylvinylsiloxane)-bonded silica gel was carried out by gamma-ray irradiation and compared with that onto silica gel.