Kluczowe dokumenty
104876
Trichlorovinylsilane
97%
Synonim(y):
(Trichlorosilyl)ethylene, Vinyltrichlorosilane
Wybierz wielkość
197,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
197,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
60 mmHg ( 23 °C)
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)C=C
InChI
1S/C2H3Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2
Klucz InChI
GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?