Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 573,00 zł |
Informacje o tej pozycji
573,00 zł
Nazwa produktu
Methyltrichlorosilane, ≥96%
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
150 mmHg ( 25 °C)
assay
≥96%
form
liquid
autoignition temp.
>760 °F
expl. lim.
11.9 %
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
66 °C (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI key
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96% | description 99% | description deposition grade, ≥98% (GC), ≥99.99% (as metals) | description 95% |
| assay ≥96% | assay 99% | assay ≥98% (GC), ≥99.99% (as metals) | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.411 (lit.) | refractive index n20/D 1.411 (lit.) | refractive index n20/D 1.411 (lit.) | refractive index n20/D 1.443 (lit.) |
| bp 66 °C (lit.) | bp 66 °C (lit.) | bp 66 °C (lit.) | bp 116 °C/750 mmHg (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| density 1.273 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.273 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.273 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.211 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyltrichlorosilane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
46.4 °F - closed cup
flash_point_c
8 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-79-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?