Merck
539279
Sigma-Aldrich
Octenyltrichlorosilane, mixture of isomers
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CH(CH2)6SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
96%
zanieczyszczenia
10-15% internal olefin isomers
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
tw
223-224 °C (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H15Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2H,1,3-8H2
Klucz InChI
MFISPHKHJHQREG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octenyltrichlorosilane, mixture of isomers (OTTS) is a derivative of trichlorosilane that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It can be utilized in adhesion promotion and in the modification of surface characteristics.
Zastosowanie
OTTS forms a SAM on silica coated alumina implants which find potential application in orthopedics as a useful biomaterials.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synchrotron radiation stimulated etching of SiO2 thin films with a co contact mask for the area-selective deposition of self-assembled monolayer
Wang C and Urisu T
Japanese Journal of Applied Physics, 42(6S), 4016-4016 (2003)