Kluczowe dokumenty
102253
2,5-Dimethylaniline
99%
Synonim(y):
2,5-Xylidine, 2-Amino-1,4-dimethylbenzene, 2-Amino-p-xylene
Wybierz wielkość
180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
180,00 zł
Polecane produkty
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.559 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
11.5 °C (lit.)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?