Przejdź do
8.21222
2,3-dimetyloanilina
for synthesis
Synonim(y):
vic.-o-Xylidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2,3-(CH3)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
201-755-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.13 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
545 °C
expl. lim.
1-2.7 % (v/v)
mp
2 °C
transition temp
flash point 96 °C
solubility
1.5 g/L
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(c(ccc1)C)C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3-dimetyloanilina to związek organiczny należący do klasy amin aromatycznych. Jest stosowana jako organiczny budulec w syntezie barwników i materiałów polimerowych. Jej grupa aminowa uczestniczy w reakcjach polimeryzacji, w tym kondensacji i polimeryzacji addycyjnej, z różnymi monomerami, tworząc łańcuchy polimerowe. Polimery te mają kluczowe znaczenie w produkcji tworzyw sztucznych i żywic, niezbędnych do produkcji zaawansowanych materiałów.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.991 - 0.993
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
808671D145807D146005
description
for synthesis
description
for synthesis
description
99%
description
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
99%
solubility
1.5 g/L
solubility
13 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-dimetyloanilina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)