Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 655,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-040-9
Beilstein/REAXYS Number:
776823
MDL number:
Assay:
98%
655,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description ≥98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 78-80 °C (lit.) | mp 54-57 °C (lit.) | mp 85-89 °C (lit.) | mp - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?