Merck
E12001
Sigma-Aldrich
4-Ethylaniline
98%
Wybierz wielkość
100 ML
269,00 zł
500 ML
508,90 zł
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
269,00 zł
500 ML
508,90 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Beilstein:
774319
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.554 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2,9H2,1H3
Klucz InChI
HRXZRAXKKNUKRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
H H Andres et al.
The Journal of biological chemistry, 263(16), 7521-7527 (1988-06-05)
A covalent, catalytic intermediate of cytosolic liver acetyl coenzyme A: arylamine N-acetyltransferase (EC 2.3.1.5) from rapid acetylator rabbits (III/J) was isolated and chemically characterized. The active site was further studied using two covalent inhibitors, [2-3H]iodoacetic acid and bromoacetanilide. Inhibition experiments
Vineet Kumar Rai et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 60(1-2), 53-56 (2003-12-13)
Overtone spectra of 2-ethylaniline, N-methylaniline, N-ethylaniline, N,N-dimethylaniline and N,N-diethylaniline have been studied in 2500-15000 cm(-1) region. Vibrational frequency and anharmonicity constants for aryl/alkyl C-H stretch and N-H stretch vibrations have been determined. The effect of substitution of C(2)H(5) group on
Sarah Alharthi et al.
Talanta, 192, 534-544 (2018-10-24)
In this study, multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) in either unmodified, hydroxylated (MWCNT-OH), carboxylated (MWCNT-COOH) or sulfonated (MWCNT-SO3H) forms were incorporated into the running electrolytes in capillary electrophoresis (CE) to play the role of pseudo-stationary phases (PSPs) and perform nanoparticle electrokinetic
Gabriela P S Maciel et al.
Journal of separation science, 38(23), 4071-4077 (2015-10-09)
Although several methods for the analysis of nitrogen compounds in diesel fuel have been described in the literature, the demand for rapid, sensitive, and robust analyses has increased in recent years. In this study, a comprehensive two-dimensional gas chromatographic method
Yoshifumi Horie et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 37(7), 836-841 (2017-02-01)
Environmental risk assessments show increased attention to the sublethal effects of chemicals on aquatic organisms. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) established the "Fish, Short-term Toxicity Test on Embryo and Sac-fry Stages" (OECD test 212) to predict lethal