Merck
101826
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetylacetonate
97%
Synonim(y):
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione copper(II) derivative
Wybierz wielkość
5 G
250,00 zł
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
250,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(C5H4F3O2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: copper
mp
198-199 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(O[Cu]O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5F3O2.Cu/c2*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h2*2,9H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*3-2-;
Klucz InChI
AVPIDDUYDBZFGY-OZWADYBTSA-L
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)