Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu(C5HF6O2)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.65 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder or chunks, solid
composition
Cu, 12.0-14.0% EDTA titration , Degree of hydration, ≤1
reaction suitability
core: copper
mp
130-134 °C (lit.)
SMILES string
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Cu.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
InChI key
SREVICRJIZZXHD-SUXDNRKISA-L
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?