Merck
731714
Sigma-Aldrich
copper(II) ethylacetoacetate
97%
Wybierz wielkość
5 G
259,00 zł
25 G
903,00 zł
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
259,00 zł
25 G
903,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18CuO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
mp
201.2-203.2 °C
ciąg SMILES
CCC(C(C)=O)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(CC)C(C)=O
InChI
1S/2C6H10O3.Cu/c2*1-3-5(4(2)7)6(8)9;/h2*5H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
BWRKZNDMFFOZJB-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Wspólny prekursor Cu(+2)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Abhishek Anand et al.
Microorganisms, 8(8) (2020-08-01)
Plants face many biotic and abiotic challenges in nature; one of them is attack by disease-causing microbes. Phytophthora infestans, the causal agent of late blight is one of the most prominent pathogens of the potato responsible for multi-billion-dollar losses every
Jorge Del Cueto et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 126, 163-172 (2018-03-11)
Almond bitterness is the most important trait for breeding programs since bitter-kernelled seedlings are usually discarded. Amygdalin and its precursor prunasin are hydrolyzed by specific enzymes called β-glucosidases. In order to better understand the genetic control of almond bitterness, some