Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 235,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 825,00 zł |
Informacje o tej pozycji
235,00 zł
Quality Segment
form
powder or chunks, solid
composition
Cu, 17.0-19.0% EDTA titration
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
mp
252 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Cu/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
InChI key
SEKCXMNFUDONGJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- A precursor in the trifluoroacetate metal-organic deposition process for fabricating YBa₂Cu₃O₇₋y (YBCO) coated conductors, contributing to high critical current density and improved film quality.
- A metal-organic precursor in photo deposition processes to synthesize metastable Ag–Cu alloy thin films under ambient conditions, for catalyzing the CO2 reduction reaction.
- A copper catalyst in asymmetric aminative ring-opening reactions of tetrasubstituted donor–acceptor cyclopropanes, enabling the high yield and high enantioselective synthesis of α-tertiary amines.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥99.9% trace metals basis | description 97% | description 98% |
| form powder or chunks, solid | form powder | form powder | form lumps and powder |
| composition Cu, 17.0-19.0% EDTA titration | composition - | composition - | composition - |
| mp 252 °C (dec.) (lit.) | mp 284-288 °C (dec.) (lit.) | mp 284-288 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| reaction suitability core: copper, reagent type: catalyst | reaction suitability core: copper | reaction suitability core: copper, reagent type: catalyst | reaction suitability core: calcium |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
149-11-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?