Przejdź do
708178
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4ClNOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
114-118 °C
functional group
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H4ClNOS/c9-7(11)8-10-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H
InChI key
AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
301019737593259772
description
95%
description
95%
description
95%
description
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
114-118 °C
mp
-
mp
151-156 °C
mp
-
form
solid
form
liquid
form
solid
form
liquid
functional group
acyl chloride
functional group
acyl chloride, ether, phenyl
functional group
-
functional group
acyl chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)